Learn More
Ácido (6R-trans)-3-[(Acetiloxi)metil]-7-[[(2-amino-4-tiazolil)acetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R-trans)-3-((Acetyloxy)methyl)-7-(((2-amino-4-thiazolyl)acetyl)amino)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 58233-18-4 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N4 O6 S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (6R-trans)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, RU 23345, RU 7-23345 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N4O6S2/c1-6(20)25-3-7-4-26-13-10(12(22)19(13)11(7)14(23)24)18-9(21)2-8-5-27-15(16)17-8/h5,10,13H,2-4H2,1H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,23,24)/t10-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)acetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 412.441 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.051 |