Learn More
(6R)-Sulfato de tetrahidro-L-biopterina, TRC
Código de producto. 30425825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425825 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30425825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2931752.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
CAS 103130-44-5
Fórmula molecular C9 H15 N5 O3 . H2 O4 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 4(1H)-Pteridinone','2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-','(6R)-','sulfate (1:1) (salt) (9CI), Sapropterin sulfate, (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,6-;/m0./s1
SMILES C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihidroxipropil]-5,6,7,8-tetrahidro-1H-pteridin-4-ona; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 339.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.0849