Learn More
(6R)-Levodiona, TRC
Código de producto. 30467590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467590 2.5 g 2.50 g
30475924 5 g 5 g
30467924 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3792552.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60046-49-3
Fórmula molecular C9H14O2
Peso molecular (g/mol) 154.21
Sinónimo Levodione, (6R)-2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione, (-)-(6R)-2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione, (6R)-2,2,6-Trimethylcyclohexane-1,4-dione, (R)-2,2,6-Trimethyl-1,4-cyclohexanedione
Nombre IUPAC (6R)-2,2,6-trimetilciclohexano-1,4-diona
SMILES C[C@@H]1CC(=O)CC(C)(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6R)-Levodione
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0994