Learn More
6R-FR054, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',4',6'-Triacetate 2'-Deoxy-2-methyl-4,5-D-galactopyrano-delta2-oxazoline |
| CAS | 10378-06-0 |
| Fórmula molecular | C14H19NO8 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (3aR,5R,6R,7R,7aR)-5-(Acetoxymethyl)-2-methyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-5H-pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diyl Diacetate, (3aR,5R,6R,7R,7aR)-5-[(Acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-5H-pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol 6,7-Diacetate, 3',4',6'-Triacetate 2'-Deoxy-2-methyl-4,5-D-galactopyrano-delta2-oxazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO8/c1-6-15-11-13(22-9(4)18)12(21-8(3)17)10(5-19-7(2)16)23-14(11)20-6/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]2OC(=N[C@@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3aR,5R,6R,7R,7aR)-6,7-diacetiloxi-2-metil-5,6,7,7a-tetrahidro-3aH-pirano[3,2-d][1,3]oxazol-5-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 329.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1111 |