Learn More
Éster difenilmetílico del ácido (6R,7R)-7-(benzoilamino)-3-(clorometil)-7-metoxi-8-oxo-5-oxa-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R,7R)-7-(Benzoylamino)-3-(chloromethyl)-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester |
| CAS | 68313-94-0 |
| Fórmula molecular | C29H25ClN2O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (6R-cis)-7-(Benzoylamino)-3-(chloromethyl)-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H25ClN2O6/c1-36-29(31-25(33)21-15-9-4-10-16-21)27(35)32-23(22(17-30)18-37-28(29)32)26(34)38-24(19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20/h2-16,24,28H,17-18H2,1H3,(H,31,33)/t28-,29+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]1(NC(=O)c2ccccc2)[C@H]3OCC(=C(N3C1=O)C(=O)OC(c4ccccc4)c5ccccc5)CCl |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-7-benzamido-3-(clorometil)-7-metoxi-8-oxo-5-oxa-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato de benzhidrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 532.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.1401 |