Learn More
Clorhidrato de éster difenilmetílico del ácido (6R,7R)-7-amino-3-etenil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R,7R)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 79349-67-0 |
| Fórmula molecular | C13 H16 F N O . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester Monohydrochloride, (6R-trans)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16FNO.ClH/c1-15-8-6-10(7-9-15)13(16)11-4-2-3-5-12(11)14;/h2-5,10H,6-9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCC(CC1)C(=O)c2ccccc2F |
| Nombre IUPAC | (2-fluorofenil)-(1-metilpiperidin-4-il)metanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 257.732 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.098 |