Learn More
Ácido (6R,7R)-7-amino-3-[(5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 82549-51-7 |
| Fórmula molecular | C10H12N6O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-Amino-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N6O3S/c1-4-12-14-15(13-4)2-5-3-20-9-6(11)8(17)16(9)7(5)10(18)19/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,18,19)/t6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C(N12)=C(CN3N=C(C)N=N3)CS[C@]2([H])[C@H](N)C1=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-amino-3-[(5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.07 |