Learn More
Éster (4-metoxifenil)metílico del ácido (6R,7R)-3-(clorometil)-8-oxo-7-[[2-(2-tienil)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30357372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357372 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30357372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587843250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-((2-(2-thienyl)acetyl)amino)-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester
CAS 101182-25-6
Fórmula molecular C18 H13 N Na2 O8 S2
Cantidad 250 mg
Sinónimo (6R-trans)--3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R,7R)-4-Methoxybenzyl 3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na]OS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OS(=O)(=O)O[Na]
Nombre IUPAC sulfato de disodio;[2-[piridin-2-il-(4-sulfonatooxifenil)metil]fenilo]
Peso molecular (g/mol) 481.407
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.988