Learn More
Ácido (6R,7R)-3-[(Acetiloxi)metil]-7-amino-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico (7-ACA), Mikromol™
Descripción
Ácido (6R,7R)-3-[(acetiloxi)metil]-7-amino-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico (7-ACA)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 957-68-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cefazolin Sodium Imp. H (EP), Cefazolin Imp. H (EP), Cefoperazone Sodium Imp. E (EP), Cefoperazone Imp. E (EP), (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-ACA, 7-ACA, Cephalexin related, Cefalotin Sodium Impurity C, Cefazolin Sodium Impurity H, Cefoperazone Sodium Impurity E, Cefalotin Impurity C, Cefazolin Impurity H, Cefoperazone Impurity E |
| SMILES | CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 272.28 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |