Learn More
Ácido (6R,7R)-3-(acetoximetil)-8-oxo-7-(tiofeno-2-carboxamido)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R,7R)-3-(Acetoxymethyl)-8-oxo-7-(thiophene-2-carboxamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 104758-14-7 |
| Fórmula molecular | C15 H14 N2 O6 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Thiophene-2-Carboxylate Cefalotin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N2O6S2/c1-7(18)23-5-8-6-25-14-10(13(20)17(14)11(8)15(21)22)16-12(19)9-3-2-4-24-9/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H,16,19)(H,21,22)/t10-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)c3cccs3)C2=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-8-oxo-7-(tiofeno-2-carbonilamino)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 382.411 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.029 |