Learn More
Ácido [6R-(6alfa,7beta)]-7-[[2-furanil(metoxiimino)acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30406345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30406345 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30406345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86401525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [6R-(6alpha,7beta)]- 7-[(2-furanyl(methoxyimino)acetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
CAS 75044-85-8
Fórmula molecular C15 H15 N3 O6 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo [6R-(6α,7β)]- 7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O6S/c1-7-6-25-14-10(13(20)18(14)11(7)15(21)22)16-12(19)9(17-23-2)8-4-3-5-24-8/h3-5,10,14H,6H2,1-2H3,(H,16,19)(H,21,22)/b17-9+/t10-,14-/m1/s1
SMILES CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)C)/c3occc3
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-furil)-2-metoxiimino-acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 365.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0682
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.