Learn More
Ácido [6R-(6alfa,7beta)]-7-[[2-furanil(metoxiimino)acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [6R-(6alpha,7beta)]- 7-[(2-furanyl(methoxyimino)acetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 75044-85-8 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O6 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [6R-(6α,7β)]- 7-[[2-furanyl(methoxyimino)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O6S/c1-7-6-25-14-10(13(20)18(14)11(7)15(21)22)16-12(19)9(17-23-2)8-4-3-5-24-8/h3-5,10,14H,6H2,1-2H3,(H,16,19)(H,21,22)/b17-9+/t10-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)C)/c3occc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-furil)-2-metoxiimino-acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 365.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.0682 |