Learn More
Ácido [6R-[6a,7b(Z)]]-7-[[(2-amino-4-tiazolil)(metoxiimino)acetil]amino]-3- 4-(2-carboxietil)-2-tiazolil]tio]metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R-(6alpha,7beta(Z)))-7-(((2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl)amino)-3-(((4-(2-carboxyethyl)-2-thiazolyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 111874-09-0 |
| Fórmula molecular | C20H20N6O7S4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20N6O7S4/c1-33-25-12(10-7-35-19(21)23-10)15(29)24-13-16(30)26-14(18(31)32)8(4-34-17(13)26)5-36-20-22-9(6-37-20)2-3-11(27)28/h6-7,13,17H,2-5H2,1H3,(H2,21,23)(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)/b25-12-/t13-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSc3nc(CCC(=O)O)cs3)\c4csc(N)n4 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-[[4-(2-carboxietil)-1,3-tiazol-2-il]sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 584.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 584.0276 |