Learn More
(6R)-6-N-propil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina, Mikromol™
Descripción
(6R)-6-N-propil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R)-6-N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| CAS | 104632-28-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (6R)-6-N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H17 N3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Pramipexole Imp. D (EP), Pramipexole USP Related Compound D, Pramipexole USP RC D, Pramipexole Related Compound D, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity D, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity D, Pramipexole Impurity D, Pramipexole Dihydrochloride Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | CCCN[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | (6R)-6-N-propil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina |
| Mostrar más |