Learn More
Ácido (6R)-6-metiloctanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R)-6-Methyl-octanoic Acid |
| CAS | 97749-11-6 |
| Fórmula molecular | C9H18O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R)-6-Methyl-octanoic Acid, (6R)-6-Methyloctanoic Acid, (-)-6-Methyloctanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-8(2)6-4-5-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R)-6-metiloctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1307 |