Learn More
(6R)-5,6,7,8-tetrahidrobiopterina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30180324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180324 25 mg 25 miligramos
30179897 5 mg 5 miligramos
30179824 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79561325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69056-38-8
Fórmula molecular C9H15N5O3 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 314.17
Sinónimo BioMarin T 1401, Biopten, Kuvan, SUN 0588, Sapropterin Dihydrochloride, Shiratori SN 0588
Nombre IUPAC (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihidroxipropil]-5,6,7,8-tetrahidro-1H-pteridin-4-ona;dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N5O3.2ClH/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;;/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);2*1H/t3-,4+,6-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.0708
Porcentaje de pureza >95%