Learn More
(6R)-5,6,7,8-diclorhidrato de tetrahidrobiopterina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15753447 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15753447 500 mg 500 miligramos
15743447 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15753447 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 328875000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69056-38-8 | C9H15N5O3·2HCl | 314.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69056-38-8
Fórmula molecular C9H15N5O3·2HCl
Peso molecular (g/mol) 314.17
Clave InChI RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Sinónimo sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride
PubChem CID 636369
ChEBI CHEBI:32120
Nombre IUPAC (6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihidroxipropil]-5,6,7,8-tetrahidro-1H-pteridin-4-ona;dihidrocloruro
SMILES CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Punto de fusión 250.0°C to 255.0°C
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15,8505
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.17