Learn More
(6R)-5,6,7,8-diclorhidrato de tetrahidrobiopterina, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride |
| Punto de fusión | 250.0°C to 255.0°C |
| Cantidad | 100 mg |
| Índice Merck | 15,8505 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.17 |
Seguridad y manipulación
- (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrobiopterindihydrochloride