Learn More
(6R)-4,5,6,7-Tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina, Mikromol™
Descripción
(6R)-4,5,6,7-Tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-(6R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| CAS | 106092-11-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (+)-(6R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H11 N3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-2,6-benzothiazolediamine, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-, (R)-, (R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (R)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (R)-4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiazole-2,6-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | (6R)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina |
| Mostrar más |