Learn More
(6R,12aS)-N-Desmetil ent-Tadalafil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R,12aS)-N-Desmethyl ent-Tadalafil |
| CAS | 929100-66-3 |
| Fórmula molecular | C21H17N3O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, Tadalafil EP Impurity A N-Desmethyl Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17N3O4/c25-18-9-22-21(26)15-8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(24(15)18)11-5-6-16-17(7-11)28-10-27-16/h1-7,15,20,23H,8-10H2,(H,22,26)/t15-,20+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1NCC(N2[C@@](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)([H])C5=C(C(C=CC=C6)=C6N5)C[C@]21[H])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 375.38 |