Learn More
(6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2-metil-2,3,6,7,12,12a-hexahidropirazino[1',2':1,6]pirido[3,4-b]indol-1,4-diona, Mikromol™
Descripción
(6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2-metil-2,3,6,7,12,12a-hexahidropirazino[1',2':1,6]pirido[3,4-b]indol-1,4-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione |
| CAS | 171596-27-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H19 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (6R,12aS)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-, (6R-cis)-, 12-epi-Tadalafil, Tadalafil Imp. A (EP), 6R,12S-Tadalafil, Tadalafil Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CN1CC(=O)N2[C@@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O |
| Nombre IUPAC | (2R,8S)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-metil-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-diona |
| Mostrar más |