Learn More
6H-benzo[cd]piren-6-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6H-Benzo[cd]pyren-6-one |
| CAS | 3074-00-8 |
| Fórmula molecular | C19 H10 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Naphthanthrone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H10O/c20-19-14-5-1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15(19)17(12)18(13)16(11)14/h1-10H |
| SMILES | O=C1c2cccc3ccc4ccc5cccc1c5c4c23 |
| Nombre IUPAC | pentaciclo[13.3.1.05,18.08,17.011,16]nonadeca-1,3,5(18),6,8(17),9,11(16),12,14-nonaen-19-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 254.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0732 |