Learn More
Ácido (6E)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-3-hidroxi-5-oxohept-6-enoico (5-cetofluvastatina), Mikromol™
Descripción
Ácido (6E)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-3-hidroxi-5-oxohept-6-enoico (5-cetofluvastatina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ketofluvastatin |
| CAS | 1160169-39-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Ketofluvastatin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24H24FNO4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid, 5-Ketofluvastatin, Fluvastatin Sodium Impurity D, Fluvastatin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24FNO4/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30/h3-12,15,19,28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30)/b12-11+ |
| SMILES | CC(C)n1c(\C=C\C(=O)CC(O)CC(=O)O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-isopropil-indol-2-il]-3-hidroxi-5-oxo-hept-6-enoico |
| Mostrar más |