Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (6E)-7-[3-(4-fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-3-hidroxi-5-oxo-6-heptenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1379516-02-5 |
| Fórmula molecular | C19 H29 N3 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (E)-t-Butyl 7-(3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)-3-hydroxy-5-oxohept-6-enoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H29N3O6/c23-16(13-20-7-8-21-19(26)22-9-11-27-12-10-22)14-28-17-4-1-15(2-5-17)3-6-18(24)25/h1-2,4-5,16,20,23H,3,6-14H2,(H,21,26)(H,24,25)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CNCCNC(=O)N1CCOCC1)COc2ccc(CCC(=O)O)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[4-[(2S)-2-hidroxi-3-[2-(morfolin-4-carbonilamino)etilamino]propoxi]fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 395.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.206 |