Learn More
(6E)-6-Ácido Octadecenoico, TRC
Código de producto. 30179596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179596 10 mg 10 miligramos
30179642 5 mg 5 miligramos
30179279 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86006510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-40-8
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Sinónimo (E)-6-Octadecenoic Acid, 6-trans-Octadecenoic Acid, C18:1-6ttrans-6-Octadecenoic Acid, trans-delta6-Octadecenoic Acid, delta6-trans-Octadecenoic Acid, Petroselaidic Acid
SMILES CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6E)-6-Octadecenoic Acid