Learn More
Tocris Bioscience™ 6bK
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18791829
Cambiar vista
Click to view available options
500 ug
Código de producto.
18791829 500 ug
1 options
Código de producto. 18791829 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5402/500U
Insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor
6bK is an insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor (IC50 = 50 nM); regulates insulin, glucagon and amylin levels, and improves glucose tolerance in a diabetic mouse model.
This compound is supplied in net weight as the TFA salt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,6S,9S,12E,16S)-9-(4-Aminobutyl)-3-[(4-benzoylphenyl)methyl]-6-(cyclohexylmethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-1,4,7,10,15-pentaazacycloeicos-12-ene-16-carboxamide
CAS 1417537-93-9
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Cantidad 500 μg
Fórmula molecular C41H55N7O7
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 757.92