Learn More
6Beta-Metil Fluorometolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6beta-methyl Fluorometholone |
| CAS | 3918-13-6 |
| Fórmula molecular | C22 H29 F O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4-diene-3,20-dione','9-fluoro-11β,17-dihydroxy-6β-methyl- (8CI), 6β-fluorometholone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15+,17+,18+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| Nombre IUPAC | (6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetil-9-fluoro-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 376.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.205 |