Learn More
6Beta-Hidroxilevonorgestrel, TRC
Código de producto. 30134551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134551 100 mg 100 miligramos
18051530 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH939820100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55555-97-0
Fórmula molecular C21 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 328.45
Sinónimo 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-6,17-dihydroxy-, (6β,17α)-, (6β,17α)-13-Ethyl-6,17-dihydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-Ethyl-6β,17-dihydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. H (Pharmeuropa), 6β-Hydroxylevonorgestrel
Nombre IUPAC (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinilo-6,17-dihidroxi-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6beta-Hydroxylevonorgestrel
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2038