Learn More
6beta-hidroxiestradiol, Mikromol™
Código de producto. 18070460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18070460 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18070460 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0300.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6beta-hidroxiestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6beta-Hydroxyestradiol
CAS 3-7-3583
Nombres de analitos o componentes 6beta-Hydroxyestradiol
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C18 H24 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6beta-Hydroxyestradiol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (6R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triol
Peso molecular (g/mol) 288.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,1725 g/mol