Learn More
6Beta-Hidroxicortisona, TRC
Código de producto. 30393216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30393216 50 mg -
30390333 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH91845050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16355-28-5
Fórmula molecular C21 H28 O6
Peso molecular (g/mol) 376.44
Sinónimo Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 6,17,21-trihydroxy-, (6β)-, Corticosterone, 11-dehydro-6β,17-dihydroxy- (6CI), Pregn-4-ene-3,11,20-trione, 6β,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (6β)-6,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione, 6β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione, 6β-Hydroxycortisone, NSC 15457
Nombre IUPAC (6R,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-6,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetilo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,11-dione
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@H](O)C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6beta-Hydroxycortisone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15,18,22,24,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1886