Learn More
6Beta-Hidroxi, Triamcinolona Acetonida, TRC
Código de producto. 30135841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135841 5 mg 5 miligramos
30009928 10 mg 10 miligramos
30008960 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9700505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3869-32-7
Fórmula molecular C24 H31 F O7
Peso molecular (g/mol) 450.5
Sinónimo (6β,11β,16α)-9-Fluoro-6,11,21-trihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione;
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6Beta-Hydroxy Triamcinolone Acetonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(28)15-7-12(27)5-6-21(15,3)23(14,25)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-26/h5-7,13-14,16-17,19,26,28-29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16+,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.2054
Porcentaje de pureza >95%