Learn More
6Beta-Hidroxi Progesterona (Contiene hasta un 20% de 17Alfa-Hidroxi Progesterona), TRC
Código de producto. 30006555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006555 5 mg 5 miligramos
30004415 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9522455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-19-3
Fórmula molecular C21 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 330.46
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 6-hydroxy-, (6β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6β-hydroxy- (8CI), Progesterone, 6β-hydroxy- (6CI), (6β)-6-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 4-Pregnen-6β-ol-3,20-dione, 6β-Hydroxypregn-4-en-3,20-dione, 6β-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6β-Hydroxyprogesterone, U 27605
Nombre IUPAC (6R,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetil-6-hidroxi-10,13-dimetilo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantrina-3-one
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Progesterone 6-beta-Hydroxy
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h10,14-17,19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,19+,20+,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195