Learn More
6Beta-Hidroxi Eplerenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-beta-Hydroxy Eplerenone |
| CAS | 209253-80-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H30 O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-6,17-dihydroxy-3-oxo-, γ-lactone, methyl ester, (6β,7α,11α,17α)- (9CI, ACI), 6β-Hydroxyeplerenone, (6β,7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-6,17-dihydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid γ-lactone 7-methyl ester, 6β-Hydroxy eplerenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O7/c1-21-7-4-12(25)10-14(21)19(27)17(20(28)29-3)18-13-5-8-23(9-6-16(26)31-23)22(13,2)11-15-24(18,21)30-15/h10,13,15,17-19,27H,4-9,11H2,1-3H3/t13-,15+,17-,18+,19-,21-,22-,23+,24+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1[C@@H](O)C2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CCC(=O)O6)[C@H]14 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,8R,9S,10R,11S,14R,15S,17R)-8-hidroxi-2,15-dimetil-5,5'-dioxospiro[18-oxapentaciclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-eno-14,2'-oxolano]-9-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 430.49 |
| Mostrar más |