Learn More
6Beta-Hidroxi Dexametasona, TRC
Código de producto. 30010884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010884 25 mg 25 miligramos
30004220 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93950025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55879-47-5
Fórmula molecular C22H29FO6
Peso molecular (g/mol) 408.46
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methyl-, (6β,11β,16α)-, (6β,11β,16α)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-Hydroxydexamethasone, 6β-Hydroxydexamethasone
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6beta-hydroxy Dexamethasone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29FO6/c1-11-6-13-14-8-16(26)15-7-12(25)4-5-19(15,2)21(14,23)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,24,26-27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16-,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.1948
Porcentaje de pureza >95%