Learn More
6beta-hidroxi-cortisol, TRC
Código de producto. 18084020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084020 25 mg 25 miligramos
18053830 1 mg 1 miligramo
18081330 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18084020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH92230025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-35-0
Fórmula molecular C21 H30 O6
Peso molecular (g/mol) 378.459
Sinónimo 6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Imp. D (EP), 6β-Hydroxyhydrocortisone, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6β,11β)-, Corticosterone, 6β,17-dihydroxy- (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6β,11β,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (6β,11β)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6β,11β,17α,21-Tetrahydroxy-4-pregen-3,20-dione, 6β,11β,17α,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dione, 6β,11β,17α,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6β,17-Dihydroxycorticosterone, 6β-Hydroxycortisol, NSC 76163, Hydrocortisone-6-beta-hydroxy
Nombre IUPAC (6R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@H](O)C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6beta-Hydroxy Cortisol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.204
Porcentaje de pureza >95%