Learn More
6beta-hidroxicortisol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6Beta-Hydroxy Cortisol-d4 |
| CAS | 1261254-51-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21H26D4O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6β-Hydroxyhydrocortisone-9,11,12,12-D4, Pregn-4-ene-3,20-dione-9,11,12,12-d4, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6β,11β)-, 6β-Hydroxy Cortisol-d4, 6β-Hydroxyhydrocortisone-d4, 6β,11β,17α,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione-9,11,12,12-d4, 6β,17-Dihydroxycorticosterone-9,11,12,12-d4, 6β-Hydroxycortisol-9,11,12,12-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i9D2,16D,18D |
| SMILES | [2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](C[C@@H](O)C3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]14C |
| Nombre IUPAC | (6R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-9,11,12,12-tetradeuterio-6,11,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 382.48 |
| Mostrar más |