Learn More
6beta-Hidroxi Budesonida, TRC
Código de producto. 17943395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943395 0.25 mg 0.25 miligramo
17942365 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17943395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8303500.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88411-77-2
Fórmula molecular C25 H34 O7
Peso molecular (g/mol) 446.53
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxy-, (6β,11β,16α)-, (6β,11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6β-Hydroxybudesonide, 6-beta-Hydroxybudesonide
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6Beta-Hydroxy Budesonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O7/c1-4-5-21-31-20-10-15-14-9-17(28)16-8-13(27)6-7-23(16,2)22(14)18(29)11-24(15,3)25(20,32-21)19(30)12-26/h6-8,14-15,17-18,20-22,26,28-29H,4-5,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2305
Porcentaje de pureza >95%