Learn More
6beta-hidroxiandrostenediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6beta-Hydroxy Androstenedione |
| CAS | 63-00-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H26 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (6β)-6-Hydroxy-androst-4-ene-3,17-dione, Androst-4-ene-3,17-dione, 6β-hydroxy- (8CI), (6β)-6-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 6β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione, 6β-Hydroxy-4-androstenedione, 6β-Hydroxy-Δ4-androsten-3,17-dione, 6β-Hydroxyandrostenedione, Androst-4-en-6β-ol-3,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16,21H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (6R,8R,9S,10R,13S,14S)-6-hidroxi-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 302.41 |
| Mostrar más |