Learn More
Acetato de 6beta-hidroxi-6-metil-3,20-dioxopregn-4-en-17-ilo (acetato de 6beta-hidroximedroxiprogesterona), Mikromol™
Descripción
Acetato de 6beta-hidroxi-6-metil-3,20-dioxopregn-4-en-17-ilo (acetato de 6beta-hidroximedroxiprogesterona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate |
| CAS | 984-47-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H34 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. A (EP), 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6beta)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), (6beta)-17-(Acetyloxy)-6-hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Medroxyprogesterone Acetate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23-,24+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-hidroxi-6,10,13-trimetil-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Mostrar más |