Learn More
6beta-hidroxi-3alfa,5alfa-cicloandrostan-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3Alpha-5-Cyclo-5Alpha-androstan-6Beta-ol-17-one |
| CAS | 663-39-8 |
| Fórmula molecular | C19H28O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | NSC 15459, NSC 75563, (3β,5α,6β)-6-Hydroxy-3,5-cycloandrostan-17-one, 6β-Hydroxy-3α,5-cyclo-5α-androstan-17-one, 3α,5α-Cyclo-6β-hydroxyandrostan-17-one, 6β-Hydroxy-3α,5-cyclo-5α-androstan-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-17-7-6-14-12(13(17)3-4-15(17)20)9-16(21)19-10-11(19)5-8-18(14,19)2/h11-14,16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12?,13?,14?,16-,17+,18-,19+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3C(C[C@@H](O)[C@]45C[C@H]4CC[C@]35C)C1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,5R,7R,8R,10R,11S,15S)-8-hidroxi-2,15-dimetilpentaciclo[8.7.0.02,7.05,7.011,15]heptadecan-14-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.2089 |