Learn More
Acetónido de 6 beta-hidroxi 21-(acetiloxi) triamcinolona, TRC
Código de producto. 30397377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30397377 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30397377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7500101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6beta-Hydroxy 21-(Acetyloxy) Triamcinolone Acetonide
CAS 72559-83-2
Fórmula molecular C26 H33 F O8
Cantidad 1 mg
Sinónimo (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-6,11-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv.
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33FO8/c1-13(28)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(30)17-8-14(29)6-7-23(17,4)25(16,27)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,30-31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
Peso molecular (g/mol) 492.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.2159
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.