Learn More
6Beta-Bromo Androstenediona, TRC
Código de producto. 30011213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011213 100 mg 100 miligramos
30010570 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB679705100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38632-00-7
Fórmula molecular C19 H25 Br O2
Peso molecular (g/mol) 365.3
Sinónimo Androst-4-ene-3,17-dione, 6-bromo-, (6β)-, Androst-4-ene-3,17-dione, 6β-bromo- (7CI), (6β)-6-Bromoandrost-4-ene-3,17-dione, 6β-Bromoandrost-4-ene-3,17-dione, 6β-Bromoandrostenedione, 6β-Bromo androstenedione
Nombre IUPAC (6R,8R,9S,10R,13S,14S)-6-bromo-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantreno-3,17-dione
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](Br)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6Beta-Bromo Androstenedione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25BrO2/c1-18-7-5-11(21)9-15(18)16(20)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,18+,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1038