Learn More
6beta, 7beta, 15beta, 16beta-dimetileno-3beta, 5beta-dihidroxiandrostán-17-uno, TRC
Código de producto. 30375231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375231 25 mg
30368941 250 mg
30386415 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47282025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82543-16-6
Fórmula molecular C21 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 330.46
Sinónimo 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-, 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, [3S-(3α,5α,6β,7β,8α,9β,10α,13α,14β,15β,16β)]-, 3β,5β-Dihydroxy-6β,7β, 15β,16β-dimethylene-5β-androst-17-one, 6β,7β, 15β,16β-Dimethylene-3β,5β-dihydroxyandostan-17-one
Nombre IUPAC (1R,2R,4R,5R,7S,10R,11S,14S,16S,18S,19S)-5,7-dihidroxi-10,14-dimetilhexaciclo[9.8.0.02,4.05,10.014,19.016,18]nonadecan-15-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H]4C[C@H]4[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]35C)[C@@H]1[C@@H]6C[C@@H]6C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-19-5-4-14-16(17(19)11-7-12(11)18(19)23)13-8-15(13)21(24)9-10(22)3-6-20(14,21)2/h10-17,22,24H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-,14-,15+,16+,17-,19-,20+,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195