Learn More
(6Beta)-6-Hidroxi-17,21-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6beta)-6-Hydroxy-17,21-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 55388-56-2 |
| Fórmula molecular | C24H34O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxane], pregn-4-ene-3,20-dione deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O5/c1-21(2)28-13-20(27)24(29-21)10-7-17-15-12-19(26)18-11-14(25)5-8-22(18,3)16(15)6-9-23(17,24)4/h11,15-17,19,26H,5-10,12-13H2,1-4H3/t15-,16+,17+,19-,22-,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@@]3(C(COC(C)(O3)C)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C[C@@H](O)C5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O |
| Nombre IUPAC | (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-6-hidroxi-2',2',10,13-tetrametil-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahidroespiro[ciclopenta[a]fenantreno-17,4'-[1,3]dioxano]-3,5'(2H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 402.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.24 |