Learn More
(6Beta)-6-Hidroxi-17,21-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Código de producto. 30398128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30398128 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30398128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9459905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6beta)-6-Hydroxy-17,21-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione
CAS 55388-56-2
Fórmula molecular C24H34O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxane], pregn-4-ene-3,20-dione deriv.
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O5/c1-21(2)28-13-20(27)24(29-21)10-7-17-15-12-19(26)18-11-14(25)5-8-22(18,3)16(15)6-9-23(17,24)4/h11,15-17,19,26H,5-10,12-13H2,1-4H3/t15-,16+,17+,19-,22-,23+,24+/m1/s1
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(COC(C)(O3)C)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C[C@@H](O)C5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O
Nombre IUPAC (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-6-hidroxi-2',2',10,13-tetrametil-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahidroespiro[ciclopenta[a]fenantreno-17,4'-[1,3]dioxano]-3,5'(2H)-diona
Peso molecular (g/mol) 402.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.24