Learn More
(6Beta,11Beta)-21-(acetiloxi)-6-cloro-11,17-dihidroxipregn-4-eno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 60149-18-0 |
| Fórmula molecular | C23H31ClO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6α-Chloro-11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31ClO6/c1-12(25)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(24)16-8-13(26)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h8,14-15,17-18,20,27,29H,4-7,9-11H2,1-3H3/t14?,15?,17?,18-,20?,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2(C)C(C(Cl)CC3C2[C@@H](O)C[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(COC(C)=O)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | acetato de 2-((10R,11S,13S,17R)-6-cloro-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2-oxoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 438.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.18 |