Learn More
6beta,11beta,17,21-Tetrahidroxipregn-4-eno-3,20-diona (6beta-Hidroxihidrocortisona), Mikromol™
Descripción
6beta,11beta,17,21-Tetrahidroxipregn-4-eno-3,20-diona (6beta-Hidroxihidrocortisona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6beta-Hydroxy Cortisol |
| CAS | 53-35-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 6beta-Hydroxy Cortisol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H30 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Imp. D (EP), NSC 76163, 6beta-Hydroxyhydrocortisone, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6beta,11beta)-, Corticosterone, 6beta,17-dihydroxy- (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,11beta,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (6beta,11beta)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxy-4-pregen-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17-Dihydroxycorticosterone, 6beta-Hydroxycortisol, Hydrocortisone Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@H](O)C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (6R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Mostrar más |