Learn More
Acetato de 6b-cloro-7a-hidroxi-6,7-dihidro-ciproterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6Beta-Chloro-7Alpha-hydroxy-3,20-dioxo-1Beta,2Beta-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4-dien-17-yl Acetate |
| CAS | 23814-84-8 |
| Fórmula molecular | C24 H31 Cl O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-7-hydroxy-, (1β,2β,6β,7α)- (9CI), 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6β-chloro-1β,2β-dihydro-7α,17-dihydroxy-, 17-acetate (8CI), Cyclopropa[1,2]cyclopenta[a]p |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31ClO5/c1-11(26)24(30-12(2)27)8-6-14-19-15(5-7-22(14,24)3)23(4)16-9-13(16)18(28)10-17(23)20(25)21(19)29/h10,13-16,19-21,29H,5-9H2,1-4H3/t13-,14+,15+,16+,19+,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(1S,2S,3S,5R,9S,10S,11R,12S,15R,16S)-15-acetil-9-cloro-10-hidroxi-2,16-dimetil-6-oxo-15-pentaciclo[9.7.0.02,8.03,5.012,16]octadec-7-enilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 434.953 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.186 |