Learn More
6b-Cloro-17-acetoxi Progesterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6beta-Chloro-17-acetoxy Progesterone |
| CAS | 2658-74-4 |
| Fórmula molecular | C23 H31 Cl O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-, (6β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6β-chloro-17-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 6β-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI), (6β)-17-(Acetyloxy)-6-chloropregn-4-ene-3,20-dione, 6β-Chloro-17-acetoxyprogesterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11,16-18,20H,5-10,12H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20-,21-,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-cloro-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 406.943 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.191 |