Learn More
6b,21-dihidroxi-eplerenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6b,21-Dihydroxy-Eplerenone |
| CAS | 674781-15-8 |
| Fórmula molecular | C24H30O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (6β,7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-6,21-dihydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid γ-Lactone, Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O8/c1-21-6-4-11(25)8-13(21)18(27)16(20(29)30-3)17-12-5-7-23(9-14(26)19(28)32-23)22(12,2)10-15-24(17,21)31-15/h8,12,14-18,26-27H,4-7,9-10H2,1-3H3/t12-,14?,15+,16-,17+,18-,21?,22?,23+,24+/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12[C@H](C(OC)=O)[C@@H](O)C3=CC(CC[C@]3(C)[C@@]14[C@H](O4)C[C@@]5(C)[C@@]2([H])CC[C@]56OC(C(O)C6)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (4aS,4bR,5aR,6aS,7R,9aS,9bR,10S,11R)-4',11-dihidroxi-4a,6a-dimetil-2,5'-dioxo-2,4,4a,4',5a,5',6,6a,8,9,9a,9b,10,11-tetradecahidro-3H,3'H-espiro[ciclopenta[1,2]fenantro[4,4a-b]oxireno-7,2'-furano]-10-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 446.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.19 |